Beskrivning
- 3000-förklädet AlphaTec™ med ultraljudssvetsade och tejpade ärmar – Modell 215 är tillverkad av ett flerskiktstyg och ger bäraren skydd mot flera oorganiska kemikalier och biologiska faror
- Denna mycket synliga, klargula kemiska skyddsdräkt är utformad för att skydda arbetare och öka säkerheten på arbetsplatsen
- Tillverkad av laminattyg AlphaTec™ säkerställer 3000 Apron med ultraljudssvetsade sleeves – Model 215 komfort och hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förkläde |
| Storlek | 3X-large |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Förslutningstyp | Midjeband |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Sömtyp | Svetsat och tejpad |
| Visa mer |