Läs mer
Ansell™ ALPHATEC™ Kemiskt skydd Nitrilhandskar, gröna, patenterad AQUADRI-teknik
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
Beskrivning
Kemikalieskyddshandske ALPHATEC™ 58-330
- Gröna nitrilskyddshandskar med patenterade AQUADRI™ teknologi
Nyckelfunktioner och fördelar:
- Högpresterande nitrilblandning ger ett överlägset skydd mot nötning, punktering och nötning jämfört med gummi- eller neoprenhandskar
- Omvänd pastill i handflatan för förbättrat torrt/vått grepp
- Vikbar manschettränna för att förhindra dropp på underarmen
- AlphaTec AQUADRI-handskar tillgodoser de mest relevanta behoven för arbetarna: Svettminskning; Mindre svett är lika med större komfort och prestanda
- Överensstämmer med FDA:s livsmedelshanteringskrav
- Finns även i förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ANSI ABR 5∣EN ISO 374-1:2016∣SV 374:2003∣SV ISO 374-5:2016∣SV 388:2016∣SV 388:2016 +A1:2018∣SV 420:2003 + A1:2009∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣∣SV 388:2003∣Livsmedelstyp: Gummi∣Kategori III∣Reach-kompatibel |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Klart |
| Fingertjocklek (engelska) | 0,37 tum. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 14.6 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palmtjocklek (engelska) | 0,57 tum. |
| Visa mer |