Läs mer
Ansell AlphaTec™ ESD-handskar 58-001
Produktkod. 17884901 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17884901 9
17864901 7
17874901 8
17894901 10
17804911 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17884901 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 58001090
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AlphaTec™ 58-001 ESD - Den idealiska lösningen för att minska statisk elektricitet vid arbete med kemikalier och vätskor i miljöer med risk för statisk elektricitet eller höga explosionsrisker.
  • AlphaTec™ 58-001 ESD - Unik nitril- och kolformulering avleder konsekvent statisk elektricitet över ytan och genom handsken, vilket säkerställer konsekvent gods enligt EN 1149 och EN 16350
  • Hög prestanda
  • Nitrilblandning ger ett överlägset skydd mot nötning, punktering och nötning jämfört med gummi- eller neoprenhandskar
  • Omvänd pastill i handflatan för förbättrat torrt/vått grepp
  • Vikbar manschettränna för att förhindra dropp på underarmen
  • Antistatiskt flockskikt för enkel påtagning/avtagning och fukthantering
  • För montering och inspektion av komponenter, Byte av olja, vätskor och filter, Plätering, beläggning, tätning, målning, Hantering av inkommande gods, Överföring av vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning, Öppna ugnar som dränerar pumpars ventiler eller ledningar och kracker BTX process, rengöring av ugnar, destillationspumpar, ventiler eller ledningar och kex BTX behandla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149, EN 16350:2014, EN 16350:2014, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Klart
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Ingen textur
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handske
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
Stil Antistatisk
Tjocklek (engelska) 15 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard 4101X
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER AJKLOPT
För användning med (applikation) Minska uppbyggnaden av statisk elektricitet
Kön Unisex
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Pastill
Foder Ofodrad
Modell AlphaTec™ 58-001 ESD
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 1
Serie 58-001
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 330 mm