Läs mer
Ansell AlphaTec™ Handskar 09-022
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
Beskrivning
- Speciellt Hi-Lo isolerad handskealternativ med quiltat bomullsfoder, för användning i både varma och kalla temperaturer
- Tillåter intermittent hantering i heta vätskor upp till 180 °C och hantering i kalla temperaturer ner till -25 °C
- Bekväm anatomisk handskform som följer handens konturer i vila; förbättrar fingerfärdigheten och minskar handtrötthet
- Slät finish som erbjuder utmärkt kemisk resistens med ett brett spektrum, samtidigt som den har bomullsfodret som förbättrar motståndskraften mot punktering och haka
- Varning: Använd inte 09-022-handskarna i applikationer över 180 C (°400 °F).
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ANSI ABR 4, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, , EN 407:2004, Kategori III, REACH-kompatibel |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Tröja i bomull, Neopren |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | 3232C |
| EN 421 | Nej |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| Visa mer |