Läs mer
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Handskar
Produktkod. 17182122 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17182122 8 -
17814851 7 -
17824851 11 -
11751693 10 1 par
11761693 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17182122 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 38628080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4035.00 SEK
    2636.36 SEK / 1 par
    Save 1398.64 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
AlphaTec™ Handskar 38-628 erbjuder en kombination av butyl- och vitonskikt på 0,7 mm för maximalt skydd mot farliga kemikalier. Ge det bästa motståndet mot de mest aggressiva kemikalierna utan att kompromissa med fingerfärdighet eller komfort. Erbjuder överlägset skydd mot alifatiska, halogenerade och aromatiska kolväten (bensen, toluen, xylen), såväl som koncentrerade mineralsyror.
  • Ger det bästa motståndet mot de mest aggressiva kemikalierna, utan att kompromissa med fingerfärdighet eller komfort
  • Flexibel och utmärkt fingerfärdighet, designad för komfort med en naturlig, svängd ergonomisk form och mjuk känsla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industrial
Färg Svart
Latexfri Ja
Material Viton/butylpolymer
Produkttyp Industrihandskar
Storlek 8
Handske manschettstil Rullad