Läs mer
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Handskar
Produktkod. 17824851 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17824851 11 -
17814851 7 -
17182122 8 -
11751693 10 1 par
11761693 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17824851 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 38628110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4035.00 SEK
    2636.36 SEK / 1 par
    Save 1398.64 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
AlphaTec™ Handskar 38-628 erbjuder en kombination av butyl- och vitonskikt på 0,7 mm för maximalt skydd mot farliga kemikalier. Ge det bästa motståndet mot de mest aggressiva kemikalierna utan att kompromissa med fingerfärdighet eller komfort. Erbjuder överlägset skydd mot alifatiska, halogenerade och aromatiska kolväten (bensen, toluen, xylen), såväl som koncentrerade mineralsyror.
  • AlphaTec™ 38-628 erbjuder överlägset skydd mot alifatiska, halogenerade och aromatiska kolväten (bensen, toluen, xylen) samt koncentrerade mineralsyror
  • Handsken är mycket flexibel och ger utmärkt fingerfärdighet
  • Designad för komfort, med en naturlig, böjd ergonomisk form och mjuk känsla, erbjuder enkel påtagning och bra grepp
  • Frånvaron av latexproteiner betyder att det inte finns någon risk för latexallergier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, , EN ISO 374-5:2016, Kategori III, REACH-kompatibel
Användningsområden Industriell
Färg Svart
Finger Thickness (English) 27,6 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.7 mm
Latexfri Ja
Material Viton, Butylpolymer
Palm Thickness (English) 27,6 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.7 mm
Produkttyp Butyl Gloves
Storlek 11
Tjocklek (engelska) 27,6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.7 mm
EN388 Standard 2120A
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER ABCDFLNS
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Greppdesign Smidig finish
Foder Ofodrad
Modell AlphaTec™ 38-628
Längd (engelska) 13,8 tum
Längd (metrisk) 350 mm