Läs mer
ANSELL™ AlphaTec™ Latexfria livsmedelshandskar
Produktkod. 17943552
Storlek:
7
8
9
10
11
Produktkod. 17943552
Brand: ANSELL™ 37320090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komfort hela dagen till exceptionellt värde med dessa AlphaTec™ handskar. 100 % latexfria handskar som flockas upp för att förhindra risken för matkontamination.
  • 8 mil eller 0,2 mm tjocklek tillåter fingerfärdighet och taktilitet utan förlust av hållbarhet
  • NBR ger skydd mot lätta syror, fetter, oljor och vätskor
  • Konstruerad passform för att ge optimal balans mellan passform och flexibilitet både på egen hand eller som en överhandske
  • Den latexfria formuleringen av dessa handskar utgör ingen risk för typ 1-allergier
  • Lång manschett sträcker sig till underarmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 388:2016 +A1:2018∣EN 421:2010∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 374-5:2016∣Matkontakt∣ISO 18889:2019
Klorerad Nej
Användningsområden Industriell
Färg Gult
Fingertjocklek (engelska) 7,9 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.2 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 7,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 9
Tjocklek (engelska) 7,9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
EN388 Standard 2001X
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Jämna
Foder Ofodrad
Längd (engelska) 12,2 tum
Längd (metrisk) 310 mm