Läs mer
ANSELL™ AlphaTec™ Latexfria livsmedelshandskar
Storlek:
7
8
9
10
11
Beskrivning
- 8 mil eller 0,2 mm tjocklek tillåter fingerfärdighet och taktilitet utan förlust av hållbarhet
- NBR ger skydd mot lätta syror, fetter, oljor och vätskor
- Konstruerad passform för att ge optimal balans mellan passform och flexibilitet både på egen hand eller som en överhandske
- Den latexfria formuleringen av dessa handskar utgör ingen risk för typ 1-allergier
- Lång manschett sträcker sig till underarmen
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 2 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 388:2016 +A1:2018∣EN 421:2010∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 374-5:2016∣Matkontakt∣ISO 18889:2019 |
| Klorerad | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Gult |
| Fingertjocklek (engelska) | 7,9 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.2 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palmtjocklek (engelska) | 7,9 mil |
| Visa mer |