Läs mer
Ansell™ AlphaTec ™MICROCHEM ™4000 Modell 212 Förkläde
Produktkod. 15863757 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Grön, universell storlek
Produktkod.
15863757 Grön, universell storlek
1 options
Produktkod. 15863757 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer GR40W0021200
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICROCHEM™ 4000 är designad för att ge en exceptionell barriär mot organiska och oorganiska kemikalier och biologiska ämnen
  • Knyt i midjan
  • 100 cm lång knytband
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förkläde
Storlek Universell
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Waist Ties
Sterilitet Icke-steril
Antal fickor Hold (Håll)
Motstånd Skavsår, syror, antistatiska, blodburna patogener, kemikalier
Certifikat och efterlevnad EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (3);EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (4); EN14126: 2003, typerna PB(3)-B, PB (4)-B; EN1149-1: 1995
Längd (metrisk) 100 cm
Objektbeskrivning Förkläde med knytband. Kommer endast i en storlek
Stil Alphatec 4000, modell 212
Sömtyp Svetsad och tejpad