Läs mer
Ansell™ AlphaTec ™MICROCHEM ™4000 Modell 212 Förkläde
Produktkod. 32177083 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Midjeband
Produktkod. Förslutningstyp
32177083 Midjeband
1 options
Produktkod. 32177083 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer GR40W0021200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3561.96 SEK
    2791.11 SEK / Paket med 20
    Save 770.85 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICROCHEM™ 4000 är designad för att ge en exceptionell barriär mot organiska och oorganiska kemikalier och biologiska ämnen
  • Knyt i midjan
  • 100 cm lång knytband
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förkläde
Storlek Universell
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Midjeband
Sterilitet Icke-steril
Antal fickor Hold (Håll)
Motstånd Skavsår, syror, antistatiska, blodburna patogener, kemikalier
Certifikat och efterlevnad EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (3);EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (4); EN14126: 2003, typerna PB(3)-B, PB (4)-B; EN1149-1: 1995
Längd (metrisk) 100 cm
Stil Alphatec 4000, modell 212
Sömtyp Svetsad och tejpad