Läs mer
Ansell™ AlphaTec ™MICROCHEM ™4000 Modell 215 Förkläde med ärmar
Produktkod. 15855342 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15855342 Liten Paket med 20
15865342 Intermediär -
15875342 Betydande -
15885342 2X-large Paket med 20
15895342 3X-large -
15805352 4X-stor Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15855342 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer GR40T0021502
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICROCHEM™ 4000 är designad för att ge en exceptionell barriär mot organiska och oorganiska kemikalier och biologiska ämnen
  • Velcro fäste i nacken
  • Knytknäppning i midjan
  • Dubbel mudd med stickad
  • inre mudd
  • Svetsade och tejpade sömmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Förkläde
Storlek Liten
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Disponibel Begränsad användning
Förslutningstyp Krok och ögla, midjeband
Sterilitet Icke-steril
Manschettstil Dubbel inre sticka
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)
Motstånd Skavsår, syror, antistatiska, blodburna patogener, kemikalier
Certifikat och efterlevnad EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (4); EN14126: 2003, typerna PB(3)-B, PB (4)-B
Stil Alphatec™ 4000, modell 215
Sömtyp Svetsad och tejpad