Beskrivning
- Velcro fäste i nacken
- Knytknäppning i midjan
- Dubbel mudd med stickad
- inre mudd
- Svetsade och tejpade sömmar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förkläde |
| Storlek | Intermediär |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Förslutningstyp | Krok och ögla, midjeband |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Manschettstil | Dubbel inre sticka |
| Latexfri | Ja |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Visa mer |