Läs mer
Descripción
- Velcro fäste i nacken
- Knytknäppning i midjan
- Dubbel mudd med stickad
- inre mudd
- Svetsade och tejpade sömmar
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Förkläde |
| Storlek | 3X-large |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Förslutningstyp | Krok och ögla, midjeband |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Manschettstil | Dubbel inre sticka |
| Latexfri | Ja |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?