Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ MICROGARD™ 1500 Overall, modell 138
Produktkod. 15806952 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15806952 Rött Paket med 50
1 options
Produktkod. 15806952 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer RD15S0013802
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
SMS tyg som har visat sig filtrera 100 % av partiklar som är större än 3 mikron, medan luft- och vattenånga permeabelt och optimerat för kroppspassning, AlphaTec™ MICROGARD™ 1500 Overaller är designade för arbetare som arbetar med hantering av asbest, allmänt underhåll, konstruktion och entreprenadrengöring.
  • Tredelad huva
  • Elastisk huva, handleder, midja och vrister
  • Tvåvägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Liten
Kön Unisex
Material SMS Tyg
Färg Rött
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Kategori III
Motstånd Abrasion, Syra
Certifikat och efterlevnad SV ISO 13982-1: 2004+A1:2010, Typ 5; EN 13034: 2005+A1: 2009, typ 6
Beskrivning Alphatec™ 1 500 overaller har designats för arbetare som arbetar med borttagning, sanering eller hantering av asbest, allmänt underhåll, konstruktion och entreprenadrengöring.
Latexfri Ja
Modell Modell 138
Antal fickor Hold (Håll)
Storlek (engelska) Liten
Ärmstil Långa ärmar
Tjocklek 0.169 g
För användning med (applikation) Asbesthantering, allmänt underhåll, konstruktion och entreprenadrengöring
Vikt (metrisk) 0.169 g
Kvantitet 50 Cs.
Stil Alphatec™ 1500