Beskrivning
- Elastisk öppning
- Bundna sömmar
- ESD PVC-sula
- Storlek: 39-42• 42-46• 46-48
- Färg: Vit
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Betydande |
| Material | Mikroporös polyeten |
| Latexfri | Ja |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Elastisk öppning |
| Sula Typ | PVC |
| Sömtyp | Bunden |
| Stil | Alphatec™ 2000 Overshoes - ESD Storlek 46-48 |
| Visa mer |