Beskrivning
- 3-delad huva
- Elastisk huva, handled, midja och vrister
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
- Fingeröglor
- Färg: Vit
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemikalieresistenta overaller |
| Storlek | X-Small |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropylen laminat |
| Färg | Vitt |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Finger Loops, Elastisk |
| Huva typ | 3-panel |
| Förslutningstyp | 2-vägs dragkedja fram med stormklaff |
| Sömtyp | Sydd, Inspelat |
| Visa mer |