Läs mer
Ansell AlphaTec™ NRL RABS och isolatorhandskar - 20 mil
Produktkod. 31980711 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Portstorlek (metrisk):
203 mm
305 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Portstorlek (metrisk) unitSize
31980711 203 mm -
16815240 203 mm 1 par
16835240 305 mm -
31980717 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31980711 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 55104100
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinliga, ofodrade handskar är tillverkade av latex och ger skydd mot revor, skavsår, skärsår och punkteringar.
  • Effektivt skydd för medelstora fysiska miljöer, speciellt för skydd mot skavsår och revor
  • Medeltjocklek (20 mil/0,51 mm) ökar fingerfärdigheten, vilket förbättrar förmågan att manipulera föremål
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 374_2003 Mikroorganism, EN 420:2003 + A1:2009
Färg Naturlig
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Latex
Produkttyp Torra boxhandskar
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 20 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.51 mm
EN388 Standard 2020X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER KLNOPT
Portstorlek (engelska) 8 tum
Portstorlek (metrisk) 203 mm
Längd (engelska) 32 tum
Längd (metrisk) 813 mm