Läs mer
Ansell AlphaTec™ NRL RABS och isolatorhandskar - 20 mil
Handla allt Ansell Produkter
Portstorlek (metrisk):
203 mm
305 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Effektivt skydd för medelstora fysiska miljöer, speciellt för skydd mot skavsår och revor
- Medeltjocklek (20 mil/0,51 mm) ökar fingerfärdigheten, vilket förbättrar förmågan att manipulera föremål
- Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 374_2003 Mikroorganism, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Färg | Naturlig |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | No |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Torra boxhandskar |
| Storlek | 10 |
| Tjocklek (engelska) | 20 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.51 mm |
| EN388 Standard | 2020X |
| Visa mer |