Läs mer
Ansell AlphaTec™ NRL RABS och isolatorhandskar - 30 mil
Handla allt Ansell Produkter
:
10
Beskrivning
- Effektivt skydd för tunga fysiska miljöer
- Ger skydd mot revor och skavsår samtidigt som det skyddar mot skärsår och punkteringar
- Tungviktstjocklek (30 mil/0,76 mm) ökar hållbarheten, ökar kemisk och fysikalisk motståndskraft
- Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 374_2003 Mikroorganism, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Färg | Naturlig |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | No |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Isolator, RABS Gloves |
| Storlek | 10 |
| Tjocklek (engelska) | 30 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.76 mm |
| EN388 Standard | 2121A |
| Visa mer |