Läs mer
Ansell AlphaTec™ NRL RABS och isolatorhandskar - 30 mil
Produktkod. 31980750 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10
Produktkod. Storlek
31980750 10
1 options
Produktkod. 31980750 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 55109100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21490.82 SEK
    16840.00 SEK / 10 par
    Save 4650.82 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Genomskinliga, ofodrade handskar är tillverkade av latex och ger skydd mot revor, skavsår, skärsår och punkteringar.
  • Effektivt skydd för tunga fysiska miljöer
  • Ger skydd mot revor och skavsår samtidigt som det skyddar mot skärsår och punkteringar
  • Tungviktstjocklek (30 mil/0,76 mm) ökar hållbarheten, ökar kemisk och fysikalisk motståndskraft
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 374_2003 Mikroorganism, EN 420:2003 + A1:2009
Färg Naturlig
Hand Ambidexter
Latexfri Nej
Material Latex
Produkttyp Isolator, RABS-handskar
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 30 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.76 mm
EN388 Standard 2121A
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER KLNOPT
Portstorlek (engelska) 10 tum
Portstorlek (metrisk) 254 mm
Längd (engelska) 32 tum
Längd (metrisk) 813 mm