Läs mer
Ansell Alphatec Solvex 37-155 Kemikaliebeständiga handskar
Produktkod. 17931102 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17931102 7
17941102 8
17951102 9
17961102 10
17971102 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17931102 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 37155070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.70 SEK
    596.61 SEK / 12 par
    Save 214.09 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ingen inre flockning och ingen risk för luddkontamination. 15 mil tjocklek för taktilitet, komfort och fingerfärdighet. Nitrilföreningens sammansättning. EN 374 Typ A kemikalieskydd säkerställt.
  • Minskade risker:AlphaTec™ Solvex™ 37-155 kemikaliehandskar flockas upp, vilket ger en mindre risk för luddkontamination
  • Förhöjd komfort: Dessa AlphaTec™ handskar 15 mil/0,38 mm nitrilhandflata ger dem fingerfärdig komfort
  • Specialiserat skydd: Deras högpresterande nitrilsammansättning säkerställer också EN 374 typ A kemisk beständighet
  • Förbättrad hållbarhet: Samma nitrilförening ökar deras hållbarhet, med EN och ANSI nivå 4 nötningsbeständighet
  • Genuin mångsidighet: AlphaTec™ Solvex™ 37-155 industrihandskar är lämpade för våta och torra förhållanden och uppfyller FDA 21 CFR 177.2600 krav på livsmedelshantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Livsmedelskontakt, Kategori III, REACH-kompatibel
Klorerad Ja
Användningsområden Industriell
Färg Klart
Finger Thickness (English) 15 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.38 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 15 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.38 mm
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 7
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard 4101X
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Sandlapp
Foder Ofodrad
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 330 mm