Description
- Minskade risker:AlphaTec™ Solvex™ 37-155 kemikaliehandskar flockas upp, vilket ger en mindre risk för luddkontamination
- Förhöjd komfort: Dessa AlphaTec™ handskar 15 mil/0,38 mm nitrilhandflata ger dem fingerfärdig komfort
- Specialiserat skydd: Deras högpresterande nitrilsammansättning säkerställer också EN 374 typ A kemisk beständighet
- Förbättrad hållbarhet: Samma nitrilförening ökar deras hållbarhet, med EN och ANSI nivå 4 nötningsbeständighet
- Genuin mångsidighet: AlphaTec™ Solvex™ 37-155 industrihandskar är lämpade för våta och torra förhållanden och uppfyller FDA 21 CFR 177.2600 krav på livsmedelshantering
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Livsmedelskontakt, Kategori III, REACH-kompatibel |
| Klorerad | Ja |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Klart |
| Finger Thickness (English) | 15 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.38 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 15 mil. |
| Show More |