Läs mer
Ansell AlphaTec™ 18 tum. Solvex™ 37-185 Nitrilhandskar
Produktkod. 12025550 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12025550
Brand: Ansell 37185110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftiga, armbågslånga kemikaliebeständiga nitrilhandskar som lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer.
  • Högpresterande nitrilförening
  • Kombination av kemikaliebeständighet och styrka, för optimala resultat i våta eller torra miljöer
  • Snitt-, punkterings- och nötningsskydd jämfört med gummi- eller neoprenhandskar
  • Höga nivåer av flexibilitet, komfort och fingerfärdighet
  • Lämplig för tunga rengöringsapplikationer
  • Uppfyller FDA:s krav på livsmedelshantering (21 CFR 177.2600)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177.2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, kategori III
Klorerad Ja
Användningsområden Industrial
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Storlek 11
Tjocklek (engelska) 22 mil
Tjocklek (metrisk) 0.55 mm
EN388 Standard EN 388:4102X, EN 388:4102
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER AGJKLPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
För användning med (applikation) Kemiska anläggningar och transport, kemisk bearbetning, Oljeraffinering och petrokemikalier, rengöring och avfettning, exponering för kemikalier, lösningsmedel, farliga vätskor, PVC-cement eller stående Vatten, vaktmästeri och underhållsarbete
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Sandlapp
Foder Ofodrad
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 18889
Modell 37-185 11 117302
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-185
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45.7 cm