Läs mer
Ansell AlphaTec™ Sure Step Overshoes - modell 403
Produktkod. 17161025
Change view
Storlek:
46 till 48
Produktkod. Storlek
17161025 46 till 48
1 options
Produktkod. 17161025 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WHSSS0040305
I lager
AlphaTec™ Sure Step Overshoes är engångsskor som ger halkskydd på undersidan av fötterna.
  • En engångssko som ger halkskydd på undersidan av fötterna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 46 till 48
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk öppning
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Ej certifierad PPE
Motstånd Kemikaliebeständig
Produkttyp Skoöverdrag i kontrollerade miljöer