Läs mer
Texwipe™ AlphaWipe™ Torkare i polyester
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum.
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsmängd:
150/Pk. (Bulk)
150/förpackning
300/förpackning
75/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 300
Beskrivning
För ISO Klass 5 och 6 applikationer
- Dubbelstickad, no-run interlock-konstruktion av 100 % polyester med kontinuerlig filament
- Tung, allsidig torkare för ytrengöring och spillkontroll
- Hög sorptionskapacitet, bra nötningsbeständighet och låga släppbara partiklar
- Effektiv som ren arbetsyta och för förpackning av känsliga delar
- Spårbarhet från parti till parti
Beställningsinfo
Tvättat och renrum förpackat i lösningsmedelssäkert Bag-Within-A-Bag™ renrumsförpackning. Ytvikt: 163 g/m 2 .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torrtork |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 22.9 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 22.9 cm |
| Material | Kontinuerlig filament polyester |
| Basvikt | 158 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999 |
| Färg | Vitt |
| Konstruktion | Dubbelstickad |
| Visa mer |