Läs mer
Texwipe™ AlphaWipe™ Torkare i polyester
Produktkod. 12363755 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 tum.
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsmängd:
150/Pk. (Bulk)
150/förpackning
300/förpackning
75/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 300
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd unitSize
12363755 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm) 300/förpackning Paket med 300
12383755 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) 150/förpackning Paket med 150
11565355 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) 150/Pk. (Bulk) Paket med 150
11595355 12 x 12 tum. 75/förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12363755 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX1004
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 5 och 6 applikationer
  • Dubbelstickad, no-run interlock-konstruktion av 100 % polyester med kontinuerlig filament
  • Tung, allsidig torkare för ytrengöring och spillkontroll
  • Hög sorptionskapacitet, bra nötningsbeständighet och låga släppbara partiklar
  • Effektiv som ren arbetsyta och för förpackning av känsliga delar
  • Spårbarhet från parti till parti
Beställningsinfo
Tvättat och renrum förpackat i lösningsmedelssäkert Bag-Within-A-Bag™ renrumsförpackning. Ytvikt: 163 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Torrtork
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.2 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10.16 cm
Material Kontinuerlig filament polyester
Basvikt 158
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Färg Vitt
Konstruktion Dubbelstickad
Kanter Tvättad skärning
Mått (L x B) 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för allmän avtorkning, spillkontroll, rengöring och polering av rostfritt stål, skyddande hölje för delar och produkt
Förpackningsmängd 300/förpackning