Läs mer
Texwipe™ AlphaWipe™ Torkare i polyester
Produktkod. p-210300 Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum.
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsmängd:
150/Pk.
150/Pk. (Bulk)
300/Pk.
75/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 300
Produktkod. 12363755
Brand: Texwipe™ TX1004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 5 och 6 applikationer
  • Dubbelstickad, no-run interlock-konstruktion av 100 % polyester med kontinuerlig filament
  • Tung, allsidig torkare för ytrengöring och spillkontroll
  • Hög sorptionskapacitet, bra nötningsbeständighet och låga släppbara partiklar
  • Effektiv som ren arbetsyta och för förpackning av känsliga delar
  • Spårbarhet från parti till parti
Beställningsinfo
Tvättat och renrum förpackat i lösningsmedelssäkert Bag-Within-A-Bag™ renrumsförpackning. Ytvikt: 163 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Torrtork
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.2 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10.16 cm
Material Kontinuerlig filament polyester
Basvikt 158
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Färg Vitt
Konstruktion Dubbelstickad
Kanter Tvättad skärning
Mått (L x B) 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för allmän avtorkning, spillkontroll, rengöring och polering av rostfritt stål, skyddande hölje för delar och produkt
Förpackningsmängd 300/Pk.