missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(AlphaZ)-Alpha-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic-d7 Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaZ)-alpha-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic-d7 Acid Methyl Ester |
| CAS | 2734702-92-0 |
| Molekylformel | C11H6D7NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(12-15-3)11(13)14-2/h4-7H,1-3H3/b12-10-/i1D3,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]C1=C(/C(C(OC)=O)=N/OC)C(C([2H])([2H])[2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC-namn | methyl (Z)-2-(methoxyimino)-2-(2-(methyl-d3)phenyl-3,4,5,6-d4)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.27 |
| Formel vikt | 214.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?