Läs mer
Alphazurine A, MP Biomedicals™
Produktkod. 11494761 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494761 100 g 100g
11484761 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494761 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215473080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 SEK
    1951.28 SEK / 100g
    Save 98.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Löslig i vatten (1mg/ml); Förvara i rumstemperatur (15° till 30 °C)
Kemiska identifierare
CAS 3486-30-4
Molekylformel C37H35N2NaO6S2
Molekylvikt (g/mol) 690.805
MDL-nummer MFCD00044440
InChI-nyckel FTUYQIPAPWPHNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym acid blue 7, alphazurine a, patent blue a, fenazo bluexg, erio glaucine x, hidacid blue a, carmine blue af, hidacid blue af, kiton blue a, patent blue af
PubChem CID 62498
IUPAC-namn natrium;4-[[4-[bensyl(etyl)amino]fenyl]-[4-[bensyl(etyl)azaniumyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl]bensen-1,3-disulfonat
LEDER CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC=CC=C4)C=C3)C5=C(C=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alphazurine A
Färg Lila
Kvantitet 100 g
Formel vikt 690.8
Fysisk form Pulver