Läs mer
Alpidem, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alpidem |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23Cl2N3O/c1-3-11-25(12-4-2)20(27)13-18-21(15-5-7-16(22)8-6-15)24-19-10-9-17(23)14-26(18)19/h5-10,14H,3-4,11-13H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 403.1218 |
| Procent renhet | >95% |