Läs mer
Abnova™ ALPL/CEN1p FISH Sond
Produktkod. p-7192977
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16013355
Brand: Abnova™ FG0217.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen alkaliskt fosfatas, lever/ben/njure
Gene Alias AP-TNAP,FLJ40094,FLJ93059,HOPS,MGC161443,MGC167935,TNAP,TNSALP
Gensymbol ALPL
Gen-ID (Entrez) 249
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska