missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alprenolol Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30134006
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134006 50 mg
17901875 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57568550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13707-88-5
Molekylformel C15 H23 N O2 . Cl H
Synonym Alprenolol hydrochloride∣(2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[2-(prop-2-enyl)phenoxy]propan-2-ol hydrochloride∣2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1)∣2-Propanol, 1-(o-allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (8CI)∣2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyl)phenoxy]-, hydrochloride (9CI)∣(±)-1-(o-Allylphenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride∣(±)-Alprenolol hydrochloride∣1-(2-Allylphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride∣1-(2-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol hydrochloride∣1-(o-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride∣Alfeprol∣Apllobal∣Applobal∣Aprobal∣Aptin∣Aptine∣Aptol Duriles∣Betaptin∣DL-1-(o-Allylphenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride∣Dimacor∣Gubernal∣H 56/28∣Regletin∣Yobir∣[2-Hydroxy-3-[2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]propyl](propan-2-yl)amine hydrochloride∣dl-Alprenolol chloride

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Alprenolol hydrochloride
Kvantitet 50 mg
Frakt skick Room Temperature
Formel vikt 285.1496
Molekylvikt (g/mol) 285.81
InChI-nyckel RRCPAXJDDNWJBI-UHFFFAOYNA-N
LEDER [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)COC1=CC=CC=C1CC=C
IUPAC-namn hydrogen 1-[2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol chloride
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.