missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alprenolol, MedChemExpress
Beskrivning
Alprenolol is a non-selective beta blocker as well as 5-HT1A receptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alprenolol |
| CAS | 13655-52-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H23NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (RS)-Alprenolol dl-Alprenolol |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (401.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | OC(COC1=CC=CC=C1CC=C)CNC(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.35 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?