missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alprenolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alprenolol |
| CAS | 13655-52-2 |
| Molekylformel | C15 H23 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[2-(prop-2-enyl)phenoxy]propan-2-ol, 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yl)phenoxy]-, 2-Propanol, 1-(o-allylphenoxy)-3-(isopropylamino)- (8CI), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyl)phenoxy]- (9CI), 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yl)phenoxy]-2-propanol, (RS)-Alprenolol, (±)-Alprenolol, 1-(2-Allyl-phenoxy)-3-isopropylamino-propan-2-ol, 1-(Propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enylphenoxy)propan-2-ol, 1-(o-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol, 1-Isopropylamino-3-(2-allyl)phenoxypropan-2-ol, Alpheprol, Alprenolol, BRD-A O0993607, [2-Hydroxy-3-[2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]propyl](propan-2-yl)amine, dl-Alprenolol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3 |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1ccccc1CC=C |
| IUPAC-namn | 1-(2-allylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.35 |
| Formel vikt | 249.1729 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?