Läs mer
Alprostadil, LoGiCal
Produktkod. 30459542
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459542 10 mg
1 options
Produktkod. 30459542 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1553.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alprostadil
CAS 745-65-3
Analyt- eller komponentnamn Alprostadil
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H34 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Alprostadil, 7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid
InChI formel InChI=1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 354.48
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 354.2406 g/mol