missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alprostadil, Mikromol™
Beskrivning
Alprostadil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alprostadil |
| CAS | 745-65-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Alprostadil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H34 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Alprostadil, 7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?