Läs mer
Tocris Bioscience™ Alprostadil
Beskrivning
Prostaglandin with some selectivity for EP3 and EP4 receptors (Ki values are 1.1, 2.1, 36, 10 and 33 nM for mouse EP3, EP4, EP1, EP2 and IP receptors respectively). Inhibits platelet aggregation and is a vasodilator in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alprostadil |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 354.49 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.487 |