Läs mer
Thermo Scientific™ ALPS 3000™ Automatiserad värmeförseglare för mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11557369
Change view
Spänning:
110/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning unitSize
11557369 110/240 V Varje
1 options
Produktkod. 11557369 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB3000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förslut värme snabbt med denna automatiserade värmeförseglare, designad för både optimal robotintegration i högkapacitetslabb och manuell bänkstyrning.
Förslut snabbt i värme med Thermo Scientific™ ALPS 3000 Automated Microplate Heat Sealer. Denna kompakta förseglare är designad för optimal robotintegrering i laboratorier med hög genomströmning, men tillåter fortfarande manuell kontroll av bänkskivor.
Snabb plattförsegling
  • Toppladdade tätningar är lättillgängliga
  • Sju tillgängliga tätningsalternativ
  • Förseglar upp till 10 tallrikar per minut (sex sekunder/plåt)
Snabb, lätt att använda
  • Lätt (26 pund) med ett litet fotavtryck (165x 405 mm), tar mindre värdefullt bänkutrymme än jämförbara instrument
  • Finns med en mängd olika tillgängliga värmeförseglingar som uppfyller alla laboratorieapplikationer, inklusive PCR, kulorimetri, fluorescens, långtidslagring, lågtemperaturlagring, piercing och återförslutning
  • Inbyggd pekskärmsdrift för bänkbruk och RS232-port med inkluderade ASCII-programmeringsparametrar för robotintegration
Säkert och säkert
  • Sensorer upptäcker närvaron av tätningstejp och plåt
  • Luftinmatning möjliggör automatisk systemavstängning för att eliminera produktavfall, systemstopp och potentiell skada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hertz 50/60 Hz
Spänning 110/240 V
Beskrivning ALPS 3000 Automated Microplate Heat Sealer
Mått (L x B x H) 16,3 x 7,3 x 13,8 tum. (414 x 185 x 350 mm)
Elektriska krav 110/240 V, 50/60 Hz
Höjd (engelska) 13,8 tum
Höjd (metrisk) 350 mm
Längd (engelska) 16,3 tum
Längd (metrisk) 414 mm
Antal per förpackning 1 st.
Tätningstemperaturområde 200 °C
Vikt (engelska) 26.5 lb.
Vikt (metrisk) 12 kg
Bredd (engelska) 7,3 tum
Bredd (metrisk) 185 mm
Produkttyp Plattförseglare