Läs mer
Thermo Scientific™ ALPS 50 V-manuell värmeförseglare
Produktkod. 15178259
Change view
Amperage:
3,15 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Amperage Förpackningsstorlek
15178259 3,15 A Varje
1 options
Produktkod. 15178259 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1443A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55535.00 SEK
    52168.14 SEK / Paket med 1
    Save 3366.86 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Applicera konsekventa, säkra, täta förseglingar runt enskilda brunnar, detta eliminerar provförlust genom avdunstning och korskontaminering mellan brunnarna.
Applicera konsekventa, säkra, täta förseglingar runt enskilda brunnar, detta eliminerar provförlust genom avdunstning och korskontaminering mellan brunnarna. Thermo Scientific™ ALPERNA™ 50 V värmeförseglare för mikroplatta är designad för att ge konsekvent försegling i laboratorier med låg till medelhög kapacitet. Värmeförsegling ger överlägset provskydd av lagrings- och reaktionsplattor i användningsområden med lagring av förening, provarkivering och PCR. Välj från ett brett utbud av värmeförseglingar — inklusive penetreringsbar, optiskt genomskinlig och permanent— för vilket användningsområde som helst.
Kvalitetsförseglingsalternativ:
  • Halvautomatisk ALPS 50V förseglare säkrar förseglingar runt enskilda brunnar.
  • Överlägset provskydd av lagrings- och reaktionsplattor i användningsområden med lagring av förening, provarkivering och PCR.
  • Användaren kan välja från ett brett utbud av värmeförseglingar, inklusive penetreringsbara, optiskt genomskinliga och permanenta.
Användningsflexibilitet:
  • Enkla inbyggda pekplattkontroller justerar förseglingstemperatur och tid för reproducerbara resultat.
  • Ljudlarm indikerar att förseglingen är klar.
Ergonomisk design:
  • Kompakt avtryck sparar bänkutrymme.
  • Motvikthandtagets design ger minimal påfrestning vid manövrering av instrumentet.
  • Lätt förseglare på 7,2 kg (15,9 pund) möjliggör enkel omflyttning.
Kompatibel med:
ALPS 50V förseglare är en del av en komplett serie av värmeförseglingsinstrument för mikroplattor. För helautomatisk försegling av mikroplattor, se Thermo Scientific ALPS 3000 värmeförseglare för mikroplatta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Amperage 3,15 A
Spänning 100/130 V
Wattal 350 W
Certifikat och efterlevnad CE-märkning
Beskrivning ALPS 50 V halvautomatisk värmeförseglare för mikroplatta
Elektriska krav 100/130 V, 3,15 A (IEC 127) eller 220/240 V, 1,6 A (IEC 127)
Höjd (engelska) 16,7 tum
Höjd (metrisk) 425 mm
Fuktighetsområde 20 till 80 %, icke-kondenserande
Tätningstemperaturområde -125 °C till +200 °C
Vikt (engelska) 15.9 lb.
Vikt (metrisk) 7.2 kg
Bredd (engelska) 8,7 tum
Bredd (metrisk) 220 mm
Produkttyp Värmeförseglare för mikroplatta