Läs mer
Thermo Scientific™ ALPS5000 automatisk plattvärmeförseglare
Produktkod. 16687862
Change view
Spänning:
110/240 V
Produktkod. Spänning
16687862 110/240 V
1 options
Produktkod. 16687862 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458015.00 SEK
    392987.70 SEK / Paket med 1
    Save 65027.30 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Snabb, pålitlig och tyst automatiserad plattförseglingslösning för alla labb.
Thermo Scientific ALPS5000 är nästa generation av plattförseglingsutrustning som erbjuder snabba förseglingstider, ökad processanpassning och all elektrisk drift som förbättrar tillförlitligheten och minskar buller.
Elektriskt driven med laddning utan verktyg
  • Inget behov av att ansluta till en extern luftkälla eller byta ut dyra vakuumkoppar
  • Minskad risk för kontaminering i pneumatiskt drivna förseglare
  • Tystare drift jämfört med pneumatiskt drivna system
  • Laddning utan verktyg gör omladdning av folie enkel och repeterbar
Pekskärmskontroll och lagringsbara protokoll
  • Skalbar för att möta laboratoriebehov nu och i framtiden
  • Exakt kontroll över förseglingsparametrar för att säkerställa repeterbarhet
  • Lättintegrerad i automations- eller robotarbetsflöden
Försegling av plattor i flera höjder
  • Försegla plattor med höjd från 8 mm till 46 mm utan att några adaptrar krävs
  • Kompatibel med automatiserade användningsområden med hög kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 110/240 V
Certifikat och efterlevnad UL/NRTL, CE
Beskrivning Automatiserad plattvärmeförseglare
Mått (L x B x H) 19 x 9 x 21 tum
Elektriska krav 110/240 V, 50/60 Hz
Höjd (engelska) 53 cm
Höjd (metrisk) 525 mm
Längd (engelska) 19 tum
Längd (metrisk) 482.6 mm
Antal per förpackning 1 st.
Tätningstemperaturområde Omgivningstemperatur till 199 °C
Vikt (engelska) 55 lb.
Vikt (metrisk) 25 kg
Bredd (engelska) 9 in.
Bredd (metrisk) 228 mm
Produkttyp Plattförseglare
Frekvens 50/60 Hz