Läs mer
Thermo Scientific™ ALPS Tillbehör till värmeförseglare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11942291
Change view
Beskrivning:
384-brunnars PCR-plattbärare
96-brunnars PCR-plattbärare
Standard mikroplattbärare
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
11942291 384-brunnars PCR-plattbärare Varje
11992281 96-brunnars PCR-plattbärare Varje
17730768 Standard mikroplattbärare -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11942291 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4785.00 SEK
    4493.93 SEK / Paket med 1
    Save 291.07 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-02-2027
Använd dessa ALPS värmeförseglare tillbehör med ALPS 25 Manuell Heat Sealer och ALPS 50 V Microplate Heat Sealer.
Använda Thermo Scientific™ ALPS värmeförseglare tillbehör med ALPS 25 Manuell Heat Sealer och ALPS 50 V Microplate Heat Sealer. Folieavdragaren, AB-0592, är också kompatibel med ALPS 3000 Microplate Heat Sealer.
Garanti : 1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 384-brunnars PCR-plattbärare
För användning med (utrustning) ALPS™ Värmeförseglare
Produkttyp Bärare