Läs mer
Thermo Scientific™ ALPS Tillbehör till värmeförseglare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11992281
Change view
Beskrivning:
384-brunnars PCR-plattbärare
96-brunnars PCR-plattbärare
Standard mikroplattbärare
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
11992281 96-brunnars PCR-plattbärare Varje
11942291 384-brunnars PCR-plattbärare Varje
17730768 Standard mikroplattbärare -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11992281 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0563/1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4315.00 SEK
    4051.44 SEK / Paket med 1
    Save 263.56 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa ALPS värmeförseglare tillbehör med ALPS 25 Manuell Heat Sealer och ALPS 50 V Microplate Heat Sealer.
Använda Thermo Scientific™ ALPS värmeförseglare tillbehör med ALPS 25 Manuell Heat Sealer och ALPS 50 V Microplate Heat Sealer. Folieavdragaren, AB-0592, är också kompatibel med ALPS 3000 Microplate Heat Sealer.
Garanti : 1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96-brunnars PCR-plattbärare
För användning med (utrustning) ALPS™ Värmeförseglare
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Bärare