Läs mer
Thermo Scientific™ ALPS Tillbehör till värmeförseglare
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ ALPS värmeförseglare tillbehör med ALPS 25 Manuell Heat Sealer och ALPS 50 V Microplate Heat Sealer. Folieavdragaren, AB-0592, är också kompatibel med ALPS 3000 Microplate Heat Sealer.
Garanti: 1 år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Standard mikroplattbärare |
| För användning med (utrustning) | ALPS™ Värmeförseglare |
| Produkttyp | Hangarfartyg |