Läs mer
Thermo Scientific™ ALPS30 manuell värmeförseglare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15447124
Change view
Spänning:
110–120/220–230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning unitSize
15447124 110–120/220–230 V Varje
1 options
Produktkod. 15447124 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49050.00 SEK
    37440.00 SEK / Paket med 1
    Save 11610.00 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo ScientificTM ALPS 30 manuell värmeförseglare är en handmanövrerad värmeförseglare för mikroplattor som skyddar dina prover från avdunstning och kontaminering.
Skydda dina prover från avdunstning och kontaminering när du utför PCR eller provlagring med Thermo ScientificTM ALPS 30 manuell värmeförseglare. Perfekt för att försegla små antal av plattor i användningsområden med låg till medelhög kapacitet, ALPS30-enheten är tillräckligt liten för att förvaras på bänken och tar inte upp mycket utrymme. Dess enkla, ergonomiska manuella manövrering ger snabb och effektiv försegling, direkt till hands.
  • Kompatibel med praktiskt taget vilken höjd på mikroplatta eller block som helst, inklusive PCR-plattor
  • Levereras som standard med tre adaptrar för att passa de flesta plattyperna
  • Kan användas med det breda utbudet av Thermo Scientific värmeförseglingar för alla användningsområden, inklusive penetreringsbara, optiskt genomskinliga och permanenta förseglingar
  • Konsekvent värmeförsegling ger ett pålitligt skydd för dina PCR- eller provlagringsplattor
  • Förhindrar kontaminering och avdunstning, vilket ger mer tillförlitliga resultat
  • Har en inbyggd termostat för att förhindra överhettning
  • LED-indikatorlampor visar när strömmen är på och när enheten värms upp
  • Liten och lätt –enkel att bära
  • Litet avtryck, tar –inte’ upp mycket bänkutrymme
  • Tre adaptrar ingår för att passa de flesta plattyperna:
    • PCR-platta
    • Deepwell plattor och block
    • Plattor i standardhöjd 96- eller 384-format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Amperage 3,15/1,6 A
Hertz 50/60 Hz
Spänning 110–120/220–230 V
Certifikat och efterlevnad CE-märkning
Beskrivning Manuell värmeförseglare
Mått (L x B x H) 250 x 220 x 230 mm (9,8 x 8,7 x 9,1 tum)
Elektriska krav 110/120 V, 220/230 V nominell IEC C13, 3-kärnig, 5 A min.
För användning med (applikation) Mikroplattor
Höjd (engelska) 9,1 tum
Fuktighetsområde 20 till 80 %, icke-kondenserande
Längd (engelska) 9,8 tum
Längd (metrisk) 250 mm
Antal per förpackning 1 st.
Tätningstemperaturområde 170 °C (ej justerbar)± 2°
Vikt (engelska) 8.8 lb.
Vikt (metrisk) 4 kg
Bredd (engelska) 8,7 tum
Bredd (metrisk) 220 mm