Läs mer
ALS-8112, MedChemExpress
Produktkod. 16481637
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16481637 50 mg -
16481319 1 mg 1mg
16458177 5 mg 5mg
16446056 100 mg -
16415468 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16481637 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12983
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
MedChemExpress ALS-8112 is a potent and selective respiratory syncytial virus (RSV) polymerase inhibitor. The 5'-triphosphate form of ALS-8112 inhibits RSV polymerase with an IC50 of 0.02 μM.
ALS-8112 is a potent and selective respiratory syncytial virus (RSV) polymerase inhibitor. The 5'-triphosphate form of ALS-8112 inhibits RSV polymerase with an IC50 of 0.02 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ALS-8112
CAS 1445379-92-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H13ClFN3O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (160.04 mM)
LEDER OC[C@]1(CCl)[C@@H](O)[C@@H](F)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1
Molekylvikt (g/mol) 293.68
Formel vikt 293.68
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus