missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ Alsevers lösning, 500mL

Produktkod. 11425015 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11425015

Brand: MP Biomedicals™ 092801154

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Används rutinmässigt som antikoagulant/blodkonserveringsmedel, vilket tillåter förvaring av helblod vid kylskåpstemperatur i cirka 10 veckor.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Alsevers lösning
Färg Klar, färglös
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Används som antikoagulant/blodkonserveringsmedel
pH 5,9 till 6,3
Fysisk form Lösning
Kvantitet 500 ml
Formulering Natriumklorid [NaCl] 4200mg/L, Citronsyra 550mg/L, Dextros 20500mg/L, Natriumcitrat [2H2O] 8000mg/L
Sterilitet Sterila
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.