Läs mer
Altanserin hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001409
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 30001409
Brand: Tocris Bioscience 1809/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
5-HT2A receptor antagonist
Potent and selective 5-HT2A receptor antagonist (Ki values are 0.13, 4.55, 40, 62 and 1570 nM at 5-HT2A, α1, 5-HT2C, D2 and 5-HT1A respectively). Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1135280-78-2
Molekylformel C22H23ClFN3O2S
Molekylvikt (g/mol) 447.953
InChI-nyckel JFPPLMAMMZZOEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym altanserin hydrochloride, unii-xul9717f5k, dsstox_cid_22592, dsstox_rid_80054, dsstox_gsid_42592, 4 1h-quinazolinone, 3-2-4-4-fluorobenzoyl-1-piperidinyl ethyl-2,3-dihydro-2-thioxo-, hydrochloride 1:1, 3-2-4-4-fluorobenzoyl piperidin-1-yl ethyl-2-thioxo-2,3-dihydroquinazolin-4 1h-one hydrochloride, 3-2-4-4-fluorophenyl carbonyl piperidin-1-yl ethyl-2-thioxo-2,3-dihydroquinazolin-4 1h-one hydrochloride, 3-2-4-4-fluorobenzoyl-1-piperidinyl ethyl-2,3-dihydro-2-thioxo-4 1h-quinazolinone hydrochloride
PubChem CID 24978536
IUPAC-namn 3-[2-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-sulfanylidene-1H-quinazolin-4-one;hydrochloride
LEDER C1CN(CCC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)F)CCN3C(=O)C4=CC=CC=C4NC3=S.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Altanserin hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 447.95
Procent renhet >98%