Läs mer
(-)-Altenuene, TRC
Produktkod. 18061010
Change view
Kvantitet:
0.25 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18061010 1 mg
18050200 0.25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18061010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5757401MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 889101-41-1
Molekylformel C15H16O6
Molekylvikt (g/mol) 292.28
Synonym 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one, 2,3,4,4a-tetrahydro-2,3,7-trihydroxy-9-methoxy-4a-methyl-, (2R,3R,4aR)-, (2R,3R,4aR)-2,3,4,4a-Tetrahydro-2,3,7-trihydroxy-9-methoxy-4a-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, (-)-Altenuene
LEDER COc1cc(O)c2C(=O)O[C@]3(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C=C3c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Altenuene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
Procent renhet >95%