missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alternariol 9-Methyl Ether 3-Sulfate Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alternariol 9-Methyl Ether 3-Sulfate Ammonium Salt |
| CAS | 1488351-25-2 |
| Molekylformel | C15H12O8S(NH3) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Alternariol Monomethyl Ether 3-Sulfate Ammonium Salt, 7-Hydroxy-9-methoxy-1-methyl-3-(sulfooxy)-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one Ammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O8S.H3N/c1-7-3-9(23-24(18,19)20)6-12-13(7)10-4-8(21-2)5-11(16)14(10)15(17)22-12;/h3-6,16H,1-2H3,(H,18,19,20);1H3 |
| LEDER | CC1=C2C(OC(C3=C2C=C(OC)C=C3O)=O)=CC(OS(O)(=O)=O)=C1.N |
| IUPAC-namn | 7-hydroxy-9-methoxy-1-methyl-6-oxo-6H-benzo[c]chromen-3-yl hydrogen sulfate ammonium salt |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.35 |
| Formel vikt | 369.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?