Läs mer
Alternariol Monomethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alternariolmethylether |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O5/c1-7-3-8(16)4-12-13(7)10-5-9(19-2)6-11(17)14(10)15(18)20-12/h3-6,16-17H,1-2H3 |
| Formel vikt | 272.068 |
| Procent renhet | >95% |